Merck
L091000
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
Szinonimák:
DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
bp:
153 °C (lit.)
gőznyomás:
2.7 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
robbanási határérték
15.2 %
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
szín
clear
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N-Dimethylformamide (DMF) is an amide that works as a multipurpose reagent that is an effective polar solvent for various compounds and a ligand for metallic compounds. It also acts as a key intermediate as an electrophilic or nucleophilic agent for mediating reactions as it delivers its own H, C, N, and O atoms in compound synthesis.
Alkalmazás
DMF is a widely used polar solvent in which organic, organometallic, and bioorganic transformations are carried out. It is also a solvent for many hydrophobic organic compounds and acts as a source of building blocks in various organic synthesis reactions.
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Recent Uses of N, N-Dimethylformamide and N, N-Dimethylacetamide as Reagents
Jean Le Bras, Jacques Muzart
Molecules (Basel), 23(8) (2018)
A Journey from June 2018 to October 2021 with N, N-Dimethylformamide and N, N-Dimethylacetamide as Reactants
Jacques Muzart
Molecules (Basel), 26(21) (2021)
N,N-Dimethylformamide: much more than a solvent
Jacques Muzart
Tetrahedron, 65, 8313?8323-8313?8323 (2009)