1.00432
ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base)
Szinonimák:
Listeria Selective Supplement
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 11290
Minőségi szint
leírás
ChromoCult™ Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
Forma
lyophilized powder
összetétel
Amphotericin B, 5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Nalidixic acid sodium salt, 10 mg per vial
Polymyxin B sulphate, 38350 (U per vial)
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Listeria spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Inoculum on reference medium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 - 100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10 - 100
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Colonies
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
blue-green; non-transparent zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): blue-green; non-transparent zone
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): blue-green
Growth
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
no growth
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): no growth
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): no growth
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): no growth
Incubation: Listeria 24-48 hrs. 37°C aerobic; other strains at least 48 hrs.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
A Listeria monocytogenes kimutatása élelmiszerekben és környezeti mintákban az ISO 11290-1, FDA-BAM és USDA-FSIS szabványoknak megfelelően.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS