Fontos dokumentumok
N-053
Norhydrocodone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Norhydrocodone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@H]3CCC(=O)[C@@H]4Oc1c25
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-20-13-5-2-9-8-11-10-3-4-12(19)16-17(10,6-7-18-11)14(9)15(13)21-16;/h2,5,10-11,16,18H,3-4,6-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQVZQPJFFRBEHK-NRGUFEMZSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup