PHR8980
Hydrocodone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Hydrocodone, 4,5alpha-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to USP 1314960
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 125 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3