Merck
N-017
Supelco
Normeperidine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OCC)C1(C2=CC=CC=C2)CCNCC1
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-13(16)14(8-10-15-11-9-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,15H,2,8-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKHMFBKXTNQCTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Normeperidine is a toxic primary metabolite of the opioid analgesic meperidine. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis by LC-MS/MS, LC/MS or GC/MS. Meperidine, a synthetic opioid with effects similar to morphine, is used as a painkiller.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
J L Plummer et al.
Toxicology, 95(1-3), 37-44 (1995-01-06)
This study investigated behavioural effects of the toxic pethidine metabolite, norpethidine, in rats and its interactions with reserpine, apomorphine and physostigmine. Following intraperitoneal administration, brain concentrations of norpethidine reached a plateau after 20-40 min and remained elevated for 2 h.
Meperidine in patient-controlled analgesia: a near-fatal mishap.
R J Geller
Anesthesia and analgesia, 76(3), 655-657 (1993-03-01)
Thomas T Simopoulos et al.
Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960), 137(1), 84-88 (2002-01-31)
Intravenous patient-controlled analgesia (IV PCA) meperidine hydrochloride can be used with a reasonable margin of safety. A retrospective review was performed of 355 medical records of patients receiving IV PCA meperidine treatment. Four groups of patients were defined, based on
Y Al-Tamimi et al.
International journal of obstetric anesthesia, 20(2), 128-134 (2011-03-15)
There is no information about the distribution of pethidine into breast milk and/or exposure of the breastfed infant during pethidine patient-controlled epidural analgesia after caesarean delivery. We conducted an observational study among 20 women. The mean (95% confidence interval) pethidine
W A Ritschel et al.
Methods and findings in experimental and clinical pharmacology, 18(1), 49-53 (1996-01-01)
The urinary excretion of unchanged meperidine (M) varies with change of pH and metabolism. Since exposure of man to high altitude (H) may cause significant physiologic changes, we investigated its effects on the urinary excretion of M. The study was