Merck
N-054
Supelco
Norhydrocodone-d3 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Norhydrocodone-D3 hydrochloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17D3H16NO3 · HCl
Molekulatömeg:
324.82
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@H]3CCC(=O)[C@@H]4Oc1c25
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-20-13-5-2-9-8-11-10-3-4-12(19)16-17(10,6-7-18-11)14(9)15(13)21-16;/h2,5,10-11,16,18H,3-4,6-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQVZQPJFFRBEHK-PPYOUCNTSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard applicable for quantitation of hydrocodone levels in urine, serum or plasma by LC/MS or GC/MS for pain prescription monitoring, urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis or pharmaceutical research. Norhydrocodone is a primary urinary metabolite of the analgesic hydrocodone. Hydrocodone, a semi-synthetic opioid derived from codeine and thebaine, is used as a painkiller and as an antitussive.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup