Fontos dokumentumok
N-089
Normeperidine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OCC)C1(C2=CC=CC=C2)CCNCC1
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-13(16)14(8-10-15-11-9-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,15H,2,8-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKHMFBKXTNQCTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pharmacokinetic analysis in pain management: Normeperidine solution is utilized for the simultaneous quantitation of multiple opioid compounds, including meperidine and normeperidine, in human plasma. This application aids in the cardiovascular safety assessment of therapeutic opioid doses, supporting safer pain management practices (Fernández et al., 2017).
- Comparative pharmacological studies: Research on normeperidine involves comparing the plasma concentration profiles of opioids administered through different routes, providing insights into the pharmacokinetics of drugs like pethidine and its metabolites in pediatric anesthesia (Jacobsen et al., 1988).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C