Merck
N-034
Supelco
Norcocaine-d3 hydrochloride
100 μg/mL in acetonitrile (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Norcocaine-D3 HCl solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D3H16NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.81
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H19NO4.ClH/c1-20-16(19)14-12-8-7-11(17-12)9-13(14)21-15(18)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-14,17H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13+,14+;/m1./s1/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIPPXFWUYXTRNJ-VZIVHUHSSA-N
Általános leírás
Norcocaine is a pharmacologically active urinary metabolite of the popular recreation drug cocaine. Cocaine is a central nervous system stimulant with appetite suppressant and topical anesthetic properties. This stable-labeled internal standard is suitable for isotope dilution methods for cocaine testing in urine by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup