Fontos dokumentumok
P-096
Pregabalin-D6 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(C4=C5C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C4)N([C@H]6CCC(NC6=O)=O)C5=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYXYPKUFHZROOJ-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pregabalin-D₆ in Therapeutic Drug Monitoring: Pregabalin-D₆ serves as a crucial analytical standard in therapeutic drug monitoring using mass spectrometry, enhancing the precision of quantifying new-generation antiseizure medications among epilepsy patients (Kim et al., 2024).
- Multi-Component LC-MS/MS Analysis: Utilizing Pregabalin-D₆ as an internal standard, a multicomponent LC-MS/MS method was developed for drugs of abuse testing, showcasing its utility in comprehensive bioanalytical assays (Guterstam et al., 2024).
- Comprehensive Drug Class Screening: The use of Pregabalin-D₆ in the determination of various drug classes in whole blood exemplifies its role in complex toxicological screenings using LC-MS/MS, facilitating accurate metabolic studies (Jørgenrud et al., 2021).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C