L-025
(−)-Levamisole hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLFSDGLLUJUHTE-SNVBAGLBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Immunomodulatory research: The study explored the potential immunomodulatory effects of levamisole hydrochloride in humans and farm animals, highlighting its utility in enhancing immune responses and its therapeutic potential across a range of conditions (Gholami et al., 2023).
- Anthelmintic research: A study developed a real-time detection method for the levamisole resistance variant in Haemonchus contortus, illustrating the role of levamisole hydrochloride in understanding and managing anthelmintic resistance (Antonopoulos et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup