Fontos dokumentumok
N-003
Norcocaine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)N2
InChI
1S/C16H19NO4.ClH/c1-20-16(19)14-12-8-7-11(17-12)9-13(14)21-15(18)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-14,17H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12+,13-,14+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIPPXFWUYXTRNJ-BHARVXRSSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup