Fontos dokumentumok
FAP80469
Metals in rice
reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
Fera Science Ltd
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)