Merck
677027
Sigma-Aldrich
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D8HNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
bp
126-130 °C
sűrűség
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES string
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)