Fontos dokumentumok
747408
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
30 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
Szinonimák:
Fe NP PEG, FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL Fe in H2O
mágneseződés
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
szín
black
átlagos részecskeméret
30 nm (TEM)
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C
~1 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
PEG
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Do not freeze.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
A vas-oxid nanorészecskék tulajdonságaiknak köszönhetően változatos alkalmazásokat találnak a mágneses adattárolásban, a bioérzékelésben és a gyógyszeradagolásban.
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.