Fontos dokumentumok
747254
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
10 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL Fe in H2O, dispersion
Szinonimák:
Fe NP COOH, FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL Fe in H2O
mágneseződés
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
szín
brown
átlagos részecskeméret
10 nm (TEM)
sűrűség
~1 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
A vas-oxid nanorészecskék tulajdonságaiknak köszönhetően változatos alkalmazásokat találnak a mágneses adattárolásban, a bioérzékelésben és a gyógyszeradagolásban.
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.