Fontos dokumentumok
E-130
N-Ethylpentylone-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(CCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=;@C-;@C=;@C2-;@O-;@C-;@O-;@C-;@2=;@C-;@1.Cl
Related Categories
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup