Fontos dokumentumok
00820580
Verbascoside
primary reference standard
Szinonimák:
Acetoside, Kusaginin
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)