Merck
D-063
Supelco
Dehydroepiandrosterone (DHEA) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Dehydroepiandrosterone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H28O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.42
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Általános leírás
DHEA is an endogenous steroid that has been implicated in a broad range of biological effects in humans and other mammals. Besides testing under the World Anti-Doping Code of the World Anti-Doping Agency (WADA), DHEA levels are also measured for newborn screening of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and for determination of hyperandrogenic conditions such as polycystic ovarian syndrome and adrenal tumors. This calibration material is suitable for GC/MS and LC/MS applications from clinical and diagnostic testing and endocrinology to sports testing.
Alkalmazás
  • DHEA in Doping-Control: This research develops an extraction and GC-MS analysis method for anabolic steroids, including DHEA, in dietary supplements, aimed at doping control applications, enhancing the reliability of DHEA testing in sports science (Dahmani et al., 2018).
  • Chromatography for Hormonal Analysis: The development of a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous measurement of testosterone, androstenedione, and DHEA in serum offers a robust tool for researchers studying steroid hormone pathways and their implications in various physiological processes (Xu et al., 2017).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Borman et al.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 39(4), 429-431 (2013-03-01)
To determine if in a population of women with diminished oocyte reserve as evidenced by day 3 serum follicle stimulating hormone (FSH) levels > 12 mIU/ml women with lower dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-s) levels produce fewer oocytes or have lower pregnancy
Jean-Pierre Savineau et al.
Biochemical pharmacology, 85(6), 718-726 (2012-12-29)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is a steroid hormone derived from cholesterol synthesized by the adrenal glands. DHEA and its 3β-sulphate ester (DHEA-S) are the most abundant circulating steroid hormones. In human, there is a clear age-related decline in serum DHEA and DHEA-S
Elizabeth Huerta-García et al.
BioMed research international, 2013, 382058-382058 (2013-03-14)
Particulate matter (PM) and nanoparticles (NPs) induce activation and dysfunction of endothelial cells characterized by inhibition of proliferation, increase of adhesion and adhesion molecules expression, increase of ROS production, and death. DHEA has shown anti-inflammatory and antioxidant properties in HUVEC
Marta Kokot-Kierepa et al.
Ginekologia polska, 83(10), 772-777 (2013-02-07)
With increasing longevity in Poland, women can now expect to live around 40% of their lives after menopause, and there is a growing desire for older women to preserve their vitality sexual function and quality of life. The most common
Stephanie Wemm et al.
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 47(2), 149-157 (2013-01-22)
Problematic drinking is a widespread problem among college students, and can contribute to alcohol dependence during later adulthood, particularly among females. The current study assessed vulnerability for alcohol-related consequences by comparing self-reported drinking with coping styles and physiological and behavioral
Cikkek
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.