Fontos dokumentumok
D-065
Dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEAS) sodium salt solution
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Dehydroepiandrosterone 3-sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFJWACFSUSFUOG-ZJTJBYBXSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Pharmacokinetic Assessment: Research highlighted the utilization of DHEAS sodium salt in pharmacokinetic studies, exemplified by the development of an LC-MS/MS method to measure Sodium Tanshinone IIA Sulfonate in human plasma. This methodology underscores the role of DHEAS as a critical steroid hormone in biomedicine, enabling precise quantification and study of drug metabolites in clinical settings (Qin et al., 2016).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup