Merck
H-105
Supelco
17α-Hydroxypregnenolone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H32O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.48
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CC[C@@H](CC4=CC3)O)C)CC2)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JERGUCIJOXJXHF-TVWVXWENSA-N
Általános leírás
17α-Hydroxypregnenolone is a steroid hormone produced in the adrenal glands. This hormone is monitored as an ancillary test for congenital adrenal hyperplasia (CAH), particularly in situations where diagnosis of 21-hydroxylase and 11-hydroxylase eficiency has been ruled out. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in linearity standards, calibrators, and controls fo numerous LC-MS/MS applications in endocrinology, clinical chemistry, and neonatal screening.
Alkalmazás
  • Enhancement of Steroidogenic Enzyme Assays: The role of protein-protein and protein-membrane interactions in cytochrome P450 function, which is crucial for understanding the enzymatic activities involved in steroid biosynthesis, including those mediated by 17 alpha-Hydroxypregnenolone (Scott EE et al., 2016).
  • Modeling Steroid Hormone Biosynthesis: Research explores how ligand and cytochrome b5 modulate the conformation of human cytochrome P450 17A1, a key enzyme in the biosynthesis of neurosteroids from precursors like 17 alpha-Hydroxypregnenolone, providing insights for biochemical steroidogenesis research (Estrada DF et al., 2014).
  • Development of ELISA for Steroid Detection: The study demonstrate the covalent coupling of steroids to microwell plates, facilitating the use of 17 alpha-Hydroxypregnenolone in competitive enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for steroid hormone precursor detection and quantification in biochemical assays (Yonezawa S et al., 1993).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[17alpha-hydroxypregnenolone].
Yukiko Shimizu
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 63 Suppl 8, 340-343 (2005-09-10)