Fontos dokumentumok
252805
Sigma-Aldrich
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Szinonimák:
DHEA, Dehydro- epi-androsterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone, 3-Hydroxyandrost-5-en-17-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H28O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
product name
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Általános leírás
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA and its sulfated metabolite, DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA, and its sulfated metobolite DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Negative modulators of GABAA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Hansen, S.L., et al. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2