Fontos dokumentumok
700087P
Avanti
DHEA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
DHEA; 3β-hydroxy-5-androsten-17-one; 5-androsten-3β-ol-17-one; dehydroisoandrosterone; trans-dehydroandrosterone; Prasterone
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Dehydroepiandrosterone
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (700087P-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)