Merck
A-907
Supelco
alpha-Hydroxyalprazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H13ClN4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.76
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A major urinary metabolite of the benzodiazepine alprazolam. Alprazolam, commonly sold under the trade name Xanax®, is a short-acting anxiolytic approved to treat panic and other anxiety disorders including generalized or social anxiety disorder. This certified Snap-N-Spike® solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or pain prescription monitoring.
Alkalmazás
  • Application of chemometric approach for development and validation of high performance liquid chromatography method for estimation of ropinirole hydrochloride.: This study employs the LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) column for the estimation of ropinirole hydrochloride, showcasing its efficacy in the development of a robust HPLC method. The chemometric approach enhances method development and validation, demonstrating high precision and accuracy (Fatima et al., 2019).
  • Rapid, highly sensitive method for the determination of morphine and its metabolites in body fluids by liquid chromatography-mass spectrometry.: Utilizing the LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) column, this study develops a highly sensitive LC-MS method for detecting morphine and its metabolites in body fluids, underscoring the column′s capability in bioanalytical applications (Schänzle et al., 1999).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D J Crouch et al.
Journal of analytical toxicology, 23(6), 479-485 (1999-10-12)
A sensitive and specific electrospray ionization high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS) method has been developed for the quantitative determination of alprazolam (AL) and alpha-hydroxyalprazolam (OH-AL) in plasma. After the addition of deuterium labeled internal standards of AL and OH-AL
Annika Allqvist et al.
European journal of clinical pharmacology, 63(2), 173-179 (2007-01-04)
The antifungal drug ketoconazole (KTZ) is known as an inhibitor of, especially, the CYP3A subfamily, which catalyzes the metabolism of a large variety of drugs. Interactions between KTZ and CYP3A substrates have been reported both in vivo and in vitro.
V D Schmith et al.
Journal of clinical pharmacology, 31(6), 571-579 (1991-06-01)
In a double-blind, randomized, placebo-controlled study, the pharmacokinetics of alprazolam and its active metabolite, alpha-hydroxyalprazolam, were determined in 12 normal subjects and 12 dialysis patients [7 hemodialysis (HD) patients and 5 continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients]. Blood samples were
K M Höld et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 31(9), 1033-1038 (1996-09-01)
A sensitive and specific method was developed for the determination of alprazolam and its major metabolite alpha-hydroxyalprazolam in plasma. After the addition of deuterium-labeled internal standards, plasma samples were buffered to pH 9 with 1 ml of saturated sodium borate
Agneta Wennerholm et al.
European journal of clinical pharmacology, 61(2), 113-118 (2005-04-05)
(1) To determine the pharmacokinetic parameters of alprazolam and its two metabolites in plasma from healthy volunteers; (2) to identify a suitable single time point to take a plasma sample for CYP3A phenotyping. Twelve healthy Swedish volunteers received a single