58347
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-8-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L7
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
a címkézés mértéke
6.0% carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.2 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
előtét patron
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.