58221-U
SUPELCOSIL™ LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
MTO-SUPELCOSIL™ LC-CN 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L10
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
4% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.5 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH-tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Validated Simple HPLC-UV Method for Mycophenolic Acid (MPA) Monitoring in Human Plasma. Internal Standardization: : This study presents a validated HPLC-UV method for monitoring mycophenolic acid in human plasma. The research highlights the necessity and efficiency of internal standardization in achieving accurate measurements. (Kunicki PK et al., 2021).
- An Improved HPLC Method for Therapeutic Drug Monitoring of Daunorubicin, Idarubicin, Doxorubicin, Epirubicin, and Their 13-dihydro Metabolites in Human Plasma.: This paper describes an enhanced HPLC method for monitoring therapeutic levels of several chemotherapeutic agents and their metabolites in human plasma, improving the accuracy and reliability of drug monitoring. (Fogli S et al., 1999).
- Analysis of Diltiazem and Desacetyldiltiazem in Serum by High-Performance Liquid Chromatography.: This research focuses on an HPLC method for analyzing diltiazem and its primary metabolite in serum, providing a robust tool for clinical pharmacokinetic studies. (Paczkowski D et al., 1995).
- High-Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Eclanamine and Its N-Desmethyl and N,N-Didesmethyl Metabolites in Urine.: The study details a high-performance liquid chromatographic method for determining eclanamine and its metabolites in urine, crucial for pharmacokinetic and toxicological analysis. (Lakings DB et al., 1988).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?