Merck
735558
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.433
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.9 °F
Lobbanási pont (C)
53.3 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)