Fontos dokumentumok
860582C
Avanti
06:0 SM (d18:1/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860582C
Szinonimák:
N-hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (860582C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860582C
koncentráció
5 mg/mL (860582C-5mg)
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
Alkalmazás
- to study its effect on C-X-C motif chemokine ligand 12 (CXCL12)-induced cell migration using a transwell migration assay
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to infer the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions
- as a component of lipid substrate mixture for substrate specificity studies of neutral sphingomyelinase fromTrypanosoma brucei
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3