Fontos dokumentumok
890850O
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (890850O-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890850O-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of lipid bilayers
- in the formulation of stable nucleic acid lipid vesicles
- in the preparation and physicochemical characterization of antisense oligodeoxyribonucleotide (ODN)-containing folate (FA)-targeted or non-targeted liposomes
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)