Fontos dokumentumok
42358
Dioctadecylamine
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
DODA, Distearylamine
Teszt
≥99.0% (NT)
mp
71-73 °C
oldhatóság
water: soluble(lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKUFIYBZNQSHQS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Dioctadecylamine-BCN (bicyclo[6.1.0]nonyne) conjugate.
- Lipid derivatives of bisethylnorspermine (BSP).
- Functional VP (N-vinylpyrrolidone ) polymers.
- As a reactant in the synthesis of 4,4′-azobis(4-cyano-N,N-dioctadecyl)pentanamide (DODA-501) by reacting with disuccinimidyl 4,4′-azobis(4-cyanovalerate).
- As a reagent in the synthesis of dioctadecyl heptapeptides.
- As a phase transfer and stabilizer agent for gold nanoparticles (AuNPs) in non-polar solvent.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?