Fontos dokumentumok
890810P
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (890810P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (890810P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890810P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890810P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
vaccine development
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3