Merck
860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860849P, powder
Szinonimák:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H110D9NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
967.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860849P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
Általános leírás
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] is a deuterated sphingolipid.
Alkalmazás
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] has been used as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for quantitatively measuring stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860849P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite