Fontos dokumentumok
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Szinonimák:
16:0-d9 Ceramide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H58D9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
546.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)