Merck
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860852P, powder
Szinonimák:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H112D9NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
985.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860852P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860852P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)