Merck
860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860850P, powder
Szinonimák:
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H119NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
958.61
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860850P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H119NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-32-36-40-44-48-52-56-62(67)68-57-53-49-45-41-37-33-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-31-35-39-43-47-51-55-61(66)63-59(58-64)60(65)54-50-46-42-38-34-30-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,50,54,59-60,64-65H,3-16,18-26,28-49,51
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFBLXZKZNTVZAR-ZIDSZFGNSA-N
Általános leírás
CER1 (d18:1/26:0/18:1), also referred as N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine, is an esterified ceramide. This lipid contains esterified ω-hydroxy (EO) fatty acid and 2 hydroxyl groups on its base moiety.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860850P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Ali Assi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(3), 777-793 (2019-12-21)
Stratum corneum lipids are responsible for the skin's barrier function. They are the final product of epidermis lipid biosynthesis. During this process, lipids evolve from simple to complex structures in three main levels respectively (stratum basal level, stratum granulosum level