Merck
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H60D9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)