Merck
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H39NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.59
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860855P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3