Fontos dokumentumok
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
Szinonimák:
N16:0-d9 phytosphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H60D9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)