Merck
860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860848P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H58D9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
562.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860848P
lipidtípus
sphingolipids
deuterated lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Általános leírás
CER5-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine has been used as a deuterium-labeled ceramide standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for qualitative analysis of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860848P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite