Fontos dokumentumok
860618P
Avanti
CER6-2′R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860618P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860618P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860618P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available