Fontos dokumentumok
860837P
Avanti
CER7-2′R,6R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860837P, powder
Szinonimák:
N(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860837P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860837P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available