Merck
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
Szinonimák:
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H58D9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
562.96
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
Általános leírás
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Dokumentumtár megtekintése
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)