Fontos dokumentumok
860924P
Avanti
N-24:0(2R-OH) Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860924P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860924P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFUXWVVVWGWGPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)