Merck
857125C
Avanti
20:4 Lyso PA
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), chloroform
Szinonimák:
arachidonoyl lysophosphatidic acid; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0); 20:4 LPA
Méret kiválasztása
10 MG
187 000,00 Ft
187 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
187 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H42NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
475.56
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
187 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857125C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857125C
koncentráció
10 mg/mL (857125C-10mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C23H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)29-20-22(24)21-30-31(26,27)28;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H2,26,27,28);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQNJYFKSBIEJTA-PWZWHAFSSA-N
Általános leírás
Lysophosphatidic acid (LPA) is a lysophospholipid comprising of glycerol 3-phosphate (G3P), fatty acids, and phosphates.[1]
Alkalmazás
20:4 Lyso PA (LPA) has been used in feeding low density lipoprotein receptor null (LDLR-/-) mice.[2] It is suitable for use as standard for high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of human plasma LPA,[3] and as a strong agonist for lysophosphatidic acid receptor1(LPA1).[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lysophosphatidic acid (LPA) is a bioactive lipid produced in tissues. LPA is involved in signal transduction through G-protein coupled receptors.[2] LPA is implicated in many diseases including atherosclerosis, ischaemia perfusion injury, thrombosis and hypertension. LPA also plays an important role in wound healing processes, autoimmune diseases and tumor metastasis.[3]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857125C-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Transgenic 6F tomatoes act on the small intestine to prevent systemic inflammation and dyslipidemia caused by Western diet and intestinally derived lysophosphatidic acid
Navab M, et al.
Journal of Lipid Research, 54(12), 3403-3418 (2013)
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Simple enrichment and analysis of plasma lysophosphatidic acids
Wang J, et al.
Analyst, 138(22), 6852-6859 (2013)
Lys39-lysophosphatidate carbonyl oxygen interaction locks LPA 1 N-terminal cap to the orthosteric site and partners Arg124 during receptor activation
Omotuyi OI, et al.
Scientific Reports, 5, 13343-13343 (2015)
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but