Fontos dokumentumok
857138C
Avanti
18:2 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash