Fontos dokumentumok
850154P
Avanti
18:1 PI(3,5)P2
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,5-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[3′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850154P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850154P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850154P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
- in lipid overlay assay
- in liposome co-sedimentation
- in liposome flotation assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)