Fontos dokumentumok
846725P
Avanti
18:1 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9Z)/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Teszt
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (846725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (846725P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (846725P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt