Fontos dokumentumok
856706P
Avanti
13:0 Lyso PE
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Szinonimák:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(13:0/0:0); 110696
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (856706P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 856706P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available