Fontos dokumentumok
860529P
Avanti
C12 Sphingosyl PE (d17:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860529P, powder
Szinonimák:
N-lauroyl-D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine (C17 base)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860529P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860529P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C31H63N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-18-20-22-24-30(34)29(28-39-40(36,37)38-27-26-32)33-31(35)25-23-21-19-16-12-10-8-6-4-2/h22,24,29-30,34H,3-21,23,25-28,32H2,1-2H3,(H,33,35)(H,36,37)/b24-22+/t29-,30+/m0/s1
Általános leírás
Alkalmazás
- as a lipid internal standard for Folch lipid extraction
- as an internal standard for the extraction of lipids using Bligh and Dyer method
- used as a standard to quantify ceramide phosphoethanolamine (CerPE) lipids present in Bacteroides thetaiotaomicron
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)