Fontos dokumentumok
860861P
Avanti
CER1(d18:1/28:0/18:2)
Szinonimák:
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C64H121NO5
Molekulatömeg:
984.65
UNSPSC kód:
12352211
biológiai forrás
synthetic
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860861P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Alkalmazás
Lipids research
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860861P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)