Fontos dokumentumok
855475P
Avanti
12:0 Lyso PC
1-lauroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1-dodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(12:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (855475P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855475P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855475P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855475P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H42NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20(23)26-17-19(22)18-28-29(24,25)27-16-15-21(2,3)4/h19,22H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWKILASWCLJPBO-LJQANCHMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn